Print…
Cloreto de cálcio, anhydrous, granulated 1-2 mm, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
MQ200
1.02379.1000 1.02379.5000
1.02379.1000EA 185 EUR
1.02379.1000 1.02379.5000
Cloreto de cálcio, anhydrous, granulated 1-2 mm, Supelco®
Cloreto de cálcio
Fórmula: CaCl₂
Peso Molecular: 110.98 g/mol
Ponto de ebulição: 1600
Ponto de Fusão: 772
Densidade: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010903
Número CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
ALCANCE: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659