Print…
Cloreto de cálcio, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
MQ100
1.02083.0250 1.02083.1000
1.02083.0250EA 314 EUR
1.02083.0250 1.02083.1000
Cloreto de cálcio, Supelco®
Cloreto de cálcio
Fórmula: CaCl₂
Peso Molecular: 110.98 g/mol
Ponto de ebulição: 1600
Ponto de Fusão: 772
Densidade: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010903
Número CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
ALCANCE: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Encomendar
Solubility 740 g/l (20 °C)
Melting Point 772 °C
Molar Mass 110.98 g/mol
Boiling Point 1600 °C
Density 2.15 g/cm3 (20 °C)
pH 8 - 10 (100 g/l, H2O, 20 °C)
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable