Print…
Cloreto de cálcio, anidro ≥96% ACS
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
1B1110-1KGEA 297 EUR
1B1110-1KG 1B1110-2.5KG 1B1110-500G
Cloreto de cálcio, anidro ≥96% ACS
Cloreto de cálcio
Fórmula: CaCl₂
Ponto de ebulição: 1600 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 772 °C
Densidade: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010903
Número CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
ALCANCE: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Encomendar
Purity >96%
Titrable Free Base ≤0.006 meq/g