Print…
Cloreto de cálcio, seco 97%, pó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L13191.30 L13191.0B L13191.0I
L13191.30EA 32.2 EUR
L13191.30 L13191.0B L13191.0I
Cloreto de cálcio, seco 97%, pó
Cloreto de cálcio
Purity: 97% CAS No.: 10043-52-4 Molecular Formula: CaCl2 Formula Weight: 110.99 Melting Point: 782° Boiling Point: 1600° Merck Reference: 14,1659 MDL No.: MFCD00010903
Fórmula: CaCl₂
Ponto de ebulição: >1600 °C
Ponto de Fusão: 782 °C
Densidade: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010903
Número CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
ALCANCE: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,1659