Cloreto de cálcio, anidro ≥96.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
acondicionado sob árgon
89866.18
89866.30
89866.18EA
73.2
EUR
89866.18
89866.30
Cloreto de cálcio, anidro ≥96.0% ACS
Cloreto de cálcio
Purity: 96.0% min
CAS No.: 10043-52-4
Molecular Formula: CaCl2
Formula Weight: 110.99
Physical Form: Powder, Packaged under argon
Sensitivity: Hygroscopic
Boiling Point:
Typical ionic halide, often used as a dessicant
Fórmula:
CaCl₂ Ponto de ebulição: >1600 °C Ponto de Fusão: 782 °C Densidade: 2,174 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010903 Número CAS: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 ALCANCE: 01-2119494219-28 Merck Index: 14,1659 |