Cloreto de cálcio, ultra seco ≥99.99% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Ampolado sob argônio
44280.09
44280.18
44280.30
44280.09EA
291
EUR
44280.09
44280.18
44280.30
Cloreto de cálcio, ultra seco ≥99.99% (baseado nos metais)
Cloreto de cálcio
Purity: 99.99%
CAS No.: 10043-52-4
Molecular Formula: CaCl2
Formula Weight: 110.99
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 2.15
Melting Point: 782°
Boiling Point:
Fórmula:
CaCl₂ Ponto de ebulição: >1600 °C Ponto de Fusão: 782 °C Densidade: 2,15 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010903 Número CAS: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 ALCANCE: 01-2119494219-28 Merck Index: 14,1659 |