Print…
Cloreto de cálcio, ultra seco ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
Ampulado sob árgon
35686.03 35686.09 35686.18
35686.03EA 91.2 EUR
35686.03 35686.09 35686.18
Cloreto de cálcio, ultra seco ≥99.99% (baseado em metais)
Cloreto de cálcio
Purity: 99.99% CAS No.: 10043-52-4 Molecular Formula: CaCl2 Formula Weight: 110.99 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 2.15 Appearance: White Melting Point: 782° Boiling Point: 1600° Merck Reference: 14,1659 MDL No.: MFCD00010903
Fórmula: CaCl₂
Peso Molecular: 110.98 g/mol
Ponto de ebulição: >1600 °C
Ponto de Fusão: 782 °C
Densidade: 2.15
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010903
Número CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
ALCANCE: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,1659