Cloreto de cálcio, ultra seco ≥99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Ampolado sob argônio
35685.04
35685.09
35685.04EA
119
EUR
35685.04
35685.09
Cloreto de cálcio, ultra seco ≥99.9% (baseado nos metais)
Cloreto de cálcio
Purity: 99.9%
CAS No.: 10043-52-4
Molecular Formula: CaCl2
Formula Weight: 110.99
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 2.15
Appearance: White
Melting Point: 782°
Boiling Point:
Fórmula:
CaCl₂ Ponto de ebulição: >1600 °C Ponto de Fusão: 782 °C Densidade: 2,15 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010903 Número CAS: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 ALCANCE: 01-2119494219-28 Merck Index: 14,1659 |