Cloreto de cálcio, anidro ≥93%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
12316.A1
12316.A7
12316.A1EA
64.8
EUR
12316.A1
12316.A7
Cloreto de cálcio, anidro ≥93%
Cloreto de cálcio
Purity: 93%
CAS No.: 10043-52-4
Molecular Formula: CaCl2
Formula Weight: 110.99
Physical Form: Granular powder
Sensitivity: Hygroscopic
Boiling Point:
As drying and dehydrating agent for organic liquids and gases, and in desiccators
Fórmula:
CaCl₂ Peso Molecular: 110.98 g/mol Ponto de ebulição: >1600 °C Ponto de Fusão: 782 °C Densidade: 2.174 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010903 Número CAS: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 ALCANCE: 01-2119494219-28 Merck Index: 14,1659 |