Cloreto de cálcio, anidro 96%, pó, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
349610250
349615000
349610025
349610100
ACRO349610250EA
20
EUR
ACRO349610250
ACRO349615000
ACRO349610025
ACRO349610100
Cloreto de cálcio, anidro 96%, pó, extra puro
Cloreto de cálcio
Fórmula:
CaCl₂ Ponto de ebulição: >1600 °C (760 mmHg) Ponto de Fusão: 782 °C Densidade: 2,174 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010903 Número CAS: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 ALCANCE: 01-2119494219-28 Merck Index: 14,01659 |
Appearance | White Powder |
Titration Complexometric | ≥93.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤500 ppm |
Barium (Ba) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤1000 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤50 ppm |
Insoluble matter | ≤0.1 % (in water) |