Print…
Cloreto de bário, Suprapur® para análise de traços, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.01716.0050 1.01716.0500
1.01716.0050EA 185 EUR
1.01716.0050 1.01716.0500
Cloreto de bário, Suprapur® para análise de traços, Supelco®
Cloreto de bário
Fórmula: BaCl₂
Ponto de ebulição: 1560 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ∼963 °C
Densidade: 2,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003445
Número CAS: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00998
Encomendar
Solubility 375 g/l (20 °C)
Melting Point 963 °C
Molar Mass 208.23 g/mol
Bulk Density 1350 kg/m3
Boiling Point 1560 °C
Density 3.9 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 8 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials