Print…
Cloreto de bário, anidro ≥99.998% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
10995.02 10995.06 10995.22
10995.02EA 51 EUR
10995.02 10995.06 10995.22
Cloreto de bário, anidro ≥99.998% (baseado em metais)
Cloreto de bário
Purity: 99.998% CAS No.: 10361-37-2 Molecular Formula: BaCl2 Formula Weight: 208.25 Physical Form: Powder, may contain small lumps Density: 3.9 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 963° Boiling Point: 1560° Merck Reference: 14,971 UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00003445
Fórmula: BaCl₂
Peso Molecular: 208.24 g/mol
Ponto de ebulição: 1560 °C
Ponto de Fusão: 963 °C
Densidade: 3.9
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003445
Número CAS: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,971