Sodium tetrachloroaluminate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
22375.14
22375.22
22375.14EA
268
EUR
22375.14
22375.22
Sodium tetrachloroaluminate
Sodium tetrachloroaluminate
CAS No.: 7784-16-9
Molecular Formula: AlCl4Na
Formula Weight: 191.78
Physical Form: -8 Mesh Powder
Density: 2.010
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 185°
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,8687
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00050361
Fórmula:
AlCl₄Na Peso Molecular: 191.78 g/mol Ponto de Fusão: 185 °C Densidade: 2.010 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00050361 Número CAS: 7784-16-9 EINECS: 232-050-6 UN: 3260 ADR: 8 III |