Print…
Dilithium zirconium trioxide ≥94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Lithium zirconate, Lithium zirconium oxide
39377.14 39377.22 39377.36
39377.14EA 88.6 EUR
39377.14 39377.22 39377.36
Dilithium zirconium trioxide ≥94%
Dilithium zirconium trioxide
Purity: 94% min CAS No.: 12031-83-3 Molecular Formula: Li2ZrO3 Formula Weight: 153.10 Physical Form: -80 Mesh Powder Appearance: White to cream Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016182
Fórmula: Li₂O₃Zr
Peso Molecular: 153.1 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016182
Número CAS: 12031-83-3
EINECS: 234-760-1