Print…
Sodium orthovanadate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
205330500 205332500
ACRO205330500EA 171 EUR
ACRO205330500 ACRO205332500
Sodium orthovanadate 99%
Sodium orthovanadate
Fórmula: Na₃O₄V
Ponto de Fusão: 850…866 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003511
Número CAS: 13721-39-6
EINECS: 237-287-9
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Assay ≥98.5 % (as Na3VO4)
Aluminium (Al) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Potassium (K) ≤150 ppm
Silicon (Si) ≤200 ppm
Vanadium (V) 26.5 % (typically)