Metavanadato de sódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
72060-100G
72060-25G
72060-500G
SIAL72060-100GEA
137
EUR
SIAL72060-100G
SIAL72060-25G
SIAL72060-500G
Metavanadato de sódio, Sigma-Aldrich®
Metavanadato de sódio
Fórmula:
NaO₃V Ponto de Fusão: 630 °C Densidade: 5,15 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011125 Número CAS: 13718-26-8 EINECS: 237-272-7 UN: 3285 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,08849 |