Print…
Metavanadato de sódio 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Sodium vanadium trioxide
269212500 269210010
ACRO269212500EA 127 EUR
ACRO269212500 ACRO269210010
Metavanadato de sódio 96%
Metavanadato de sódio
Fórmula: NaO₃V
Peso Molecular: 121.93 g/mol
Ponto de Fusão: 630 °C
Densidade: 5.15
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011125
Número CAS: 13718-26-8
EINECS: 237-272-7
UN: 3285
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,08849
Encomendar
Appearance White to yellow to light beige to light green Powder
Titration with Na2S2O3 ≥95 %