Print…
Lithium metavanadate ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Lithium vanadium trioxide, Lithium vanadium oxide, Lithium vanadate
39358.18 39358.30
39358.18EA 108 EUR
39358.18 39358.30
Lithium metavanadate ≥99.9% (baseado em metais)
Lithium metavanadate
Purity: 99.9% CAS No.: 15060-59-0 Molecular Formula: LiVO3 Formula Weight: 105.88 Physical Form: Powder UN No.: 3285 MDL No.: MFCD00053997
Fórmula: LiO₃V
Peso Molecular: 105.88 g/mol
Ponto de Fusão: 605
Densidade: 2.74 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00053997
Número CAS: 15060-59-0
EINECS: 239-124-7
UN: 3285
ADR: 6.1 III