Lithium titanate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13411.18
13411.30
13411.18EA
107
EUR
13411.18
13411.30
Lithium titanate
Lithium titanate
CAS No.: 12031-82-2
Molecular Formula: Li2TiO3
Formula Weight: 109.78
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Melting Point: 1520-1564°
MDL No.: MFCD00016181
Fórmula:
Li₂O₃Ti Ponto de Fusão: 1520…1564 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016181 Número CAS: 12031-82-2 EINECS: 234-759-6 |