Sodium tellurite(IV) ≥99.5% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
41778.09
41778.18
41778.09EA
83.5
EUR
41778.09
41778.18
Sodium tellurite(IV) ≥99.5% (baseado nos metais)
Sodium tellurite(IV)
Purity: 99.5%
CAS No.: 10102-20-2
Molecular Formula: Na2O3Te
Formula Weight: 221.58
Physical Form: -100 Mesh Powder
Appearance: White
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,8685
UN No.: 3284
MDL No.: MFCD00036141
Fórmula:
Na₂O₃Te Ponto de Fusão: 710 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036141 Número CAS: 10102-20-2 EINECS: 233-268-4 UN: 3284 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,8685 |