Print…
Sodium telluride ≥99.9% (baseado nos metais) -60 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
41777.02 41777.04 41777.09
41777.02EA 0 EUR
41777.02 41777.04 41777.09
Sodium telluride ≥99.9% (baseado nos metais) -60 mesh
Sodium telluride
Fórmula: Na₂Te
Ponto de Fusão: 953 °C
Densidade: 2,90
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 12034-41-2
EINECS: 234-806-0
UN: 3134
ADR: 4.3,II