Lithium hexafluorosilicate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
39332.06
39332.14
39332.06EA
68.6
EUR
39332.06
39332.14
Lithium hexafluorosilicate
Lithium hexafluorosilicate
CAS No.: 17347-95-4
Molecular Formula: Li2SiF6
Formula Weight: 155.96
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
UN No.: 2856
MDL No.: MFCD00049473
Fórmula:
F₆Li₂Si Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049473 Número CAS: 17347-95-4 EINECS: 241-372-6 UN: 2856 ADR: 6.1,III |