Print…
Sodium selenate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
369960250 369961000 369965000
ACRO369960250EA 51.9 EUR
ACRO369960250 ACRO369961000 ACRO369965000
Sodium selenate 98%
Sodium selenate
Fórmula: Na₂O₄Se
Densidade: 3,098 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003490
Número CAS: 13410-01-0
EINECS: 236-501-8
UN: 2630
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,08820
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥97.5 %
Identification confirmed