Ácido Selénico ≥99.999% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
10855.14
10855.22
10855.14EA
421
EUR
10855.14
10855.22
Ácido Selénico ≥99.999% (baseado nos metais), Puratronic®
Ácido Selénico
Purity: 99.999%
CAS No.: 7783-00-8
Molecular Formula: H2SeO3
Formula Weight: 128.97
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,8430
UN No.: 3290
MDL No.: MFCD00011331
Fórmula:
H₂O₃Se Ponto de ebulição: 315 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 70 °C (decomposição) Densidade: 1,998 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011331 Número CAS: 7783-00-8 EINECS: 231-974-7 UN: 3290 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,8430 |