Print…
Selenito de sódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
71950-100G 71950-500G
SIAL71950-100GEA 172 EUR
SIAL71950-100G SIAL71950-500G
Selenito de sódio, Sigma-Aldrich®
Selenito de sódio
Fórmula: Na₂SeO₃
Ponto de Fusão: 710 °C
Densidade: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003489
Número CAS: 10102-18-8
EINECS: 233-267-9
UN: 2630
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,08822