Selenito de sódio, anidro ≥99% (baseado em metais) typ. ≥ 99.75%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
12585.22
12585.36
12585.22EA
79.4
EUR
12585.22
12585.36
Selenito de sódio, anidro ≥99% (baseado em metais) typ. ≥ 99.75%
Selenito de sódio
Purity: 99% min
CAS No.: 10102-18-8
Molecular Formula: Na2O3Se
Formula Weight: 172.94
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 9
Melting Point:
In glass manufacturing
Fórmula:
Na₂SeO₃ Ponto de Fusão: >350 °C Densidade: 3,1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003489 Número CAS: 10102-18-8 EINECS: 233-267-9 UN: 2630 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,8673 |