Sodium hexafluoroantimonate ≥99.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
13066.14
13066.22
13066.14EA
58.8
EUR
13066.14
13066.22
Sodium hexafluoroantimonate ≥99.5%
Sodium hexafluoroantimonate
Purity: 99.5%
CAS No.: 16925-25-0
Molecular Formula: NaSbF6
Formula Weight: 258.73
Physical Form: Crystalline
Density: 3.38
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00003482
Fórmula:
F₆NaSb Densidade: 3,38 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003482 Número CAS: 16925-25-0 EINECS: 240-989-8 UN: 1549 ADR: 6.1,III |