Print…
Sodium hexafluoroantimonate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Sodium hexafluoroantimonate(V)
419541000 419540250
ACRO419541000EA 119 EUR
ACRO419541000 ACRO419540250
Sodium hexafluoroantimonate 98%
Sodium hexafluoroantimonate
Fórmula: F₆NaSb
Peso Molecular: 258.74 g/mol
Densidade: 3.375 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003482
Número CAS: 16925-25-0
EINECS: 240-989-8
UN: 1549
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Assay ≥97.5 %
Melting point 80 to 84 °C
GC ≥97.5 %