Print…
Hidrogénossulfato de sódio 92% tech., granular
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Sodium bisulphate
214850010 214850250 214850025
ACRO214850010EA 49 EUR
ACRO214850010 ACRO214850250 ACRO214850025
Hidrogénossulfato de sódio 92% tech., granular
Hidrogénossulfato de sódio
Fórmula: HNaO₄S
Peso Molecular: 120.06 g/mol
Ponto de Fusão: 177…180 °C
Densidade: 2.1 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003531
Número CAS: 7681-38-1
EINECS: 231-665-7
Merck Index: 12,08729
Encomendar
Appearance White to light yellow Granules
Titration with NaOH ≥90 % (≥37.6 % (equivalent H2SO4))
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm