Ácido sulfúrico ≥98% para análise de nitrogênio, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.00748.0500
1.00748.2500
1.00748.0500EA
49.1
EUR
1.00748.0500
1.00748.2500
Ácido sulfúrico ≥98% para análise de nitrogênio, Supelco®
Ácido sulfúrico
Fórmula:
H₂SO₄ Ponto de ebulição: ∼335 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 3 °C Densidade: 1,84 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064589 Número CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8,II Merck Index: 14,08974 |
Assay (alkalimetric) | ≥ 97.5 % |
Total nitrogen (N) | ≤ 1 ppm |
Residue on ignition | ≤ 2 ppm |