Ácido sulfúrico 96% ≥96%, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.08131.1000
1.08131.2500
1.08131.1000EA
66.5
EUR
1.08131.1000
1.08131.2500
Ácido sulfúrico 96% ≥96%, Supelco®
Ácido sulfúrico
Fórmula:
H₂SO₄ Ponto de ebulição: ∼335 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 3 °C Densidade: 1,84 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064589 Número CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8,II Merck Index: 14,08974 |
Solubility | (20 °C) soluble,(caution ! development of heat) |
Melting Point | -20 °C |
Molar Mass | 98.08 g/mol |
Boiling Point | 335 °C |
Vapor Pressure | 0.0001 hPa (20 °C) |
Density | 1.84 g/cm3 (20 °C) |
pH | 0.3 (49 g/l, H2O, 25 °C) |