Print…
Ácido sulfúrico 96,00% (+/- 0,15%) 96.00% (±0.15%), puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
302070010 302070025 302070011 302070026 302070100
ACRO302070010EA 50.4 EUR
ACRO302070010 ACRO302070025 ACRO302070011 ACRO302070026 ACRO302070100
Ácido sulfúrico 96,00% (+/- 0,15%) 96.00% (±0.15%), puro
Ácido sulfúrico
Fórmula: H₂SO₄
Peso Molecular: 98.08 g/mol
Ponto de ebulição: ∼335 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 10 °C
Densidade: 1.83 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Titration with NaOH 95.85 to 96.15 %