Print…
Ácido sulfúrico 95-97%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
20690.442EA 180 EUR
20690.442 20690.511 20690.330 20690.290
Ácido sulfúrico 95-97%, GPR RECTAPUR®
Ácido sulfúrico
Fórmula: H₂SO₄
Ponto de ebulição: 330 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –7,5 °C
Densidade: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
ALCANCE: 01-2119458838-20
Merck Index: 14,08974
Encomendar
Assay 95 - 97 %
Density (20/4) 1.800 - 1.940
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm