Print…
Ácido sulfúrico 95% 95, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
20685.295EA 19.8 EUR
20685.295 20685.513 20685.330 20685.360
Ácido sulfúrico 95% 95, TECHNICAL
Ácido sulfúrico
Fórmula: H₂SO₄
Peso Molecular: 98.08 g/mol
Ponto de ebulição: 330 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 10.38 °C
Densidade: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
ALCANCE: 01-2119458838-20
Encomendar
Assay Min. 95 %