Print…
Ácido sulfúrico 95-97%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. para análise (máx. 0,005 ppm Hg), Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.00732.2500 1.00732.1000 1.00732.2510 1.00732.0510
1.00732.2500EA 143 EUR
1.00732.2500 1.00732.1000 1.00732.2510 1.00732.0510
Ácido sulfúrico 95-97%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. para análise (máx. 0,005 ppm Hg), Supelco®
Ácido sulfúrico
Fórmula: H₂SO₄
Ponto de ebulição: ∼335 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 3 °C
Densidade: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 98.08 g/mol
Boiling Point 335 °C
Vapor Pressure 0.0001 hPa (20 °C)
Density 1.84 g/cm3 (20 °C)
pH 0.3 (49 g/l, H2O, 25 °C)