Print…
Ácido sulfúrico 95-97%, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
6057.1000EA 55.2 EUR
6057.1000 6057.2500 6057.9025 6057.2500PE 6057.9200
Ácido sulfúrico 95-97%, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Ácido sulfúrico
Fórmula: H₂SO₄
Ponto de ebulição: ∼335 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 3 °C
Densidade: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974
Encomendar
Assay 95 - 97 %
Ammonium (NH4) max. 1 ppm
Color (APHA) max. 10
Heavy Metals (as Pb) max. 5 ppm
Nitrate (NO3) max. 1 ppm
Residue after Ignition max. 5 ppm
Substances Reducing KMnO4(as SO2) max. 5 ppm
Trace Impurities (in ppm)
Silver (Ag) max. 0.01
Aluminium (Al) max. 0.05
Arsenic (As) max. 0.05
Barium (Ba) max. 0.02
Beryllium (Be) max. 0.01
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.02
Chloride (Cl) max. 0.5
Cobalt (Co) max. 0.01
Chromium (Cr) max. 0.1
Copper (Cu) max. 0.01
Iron (Fe) max. 0.1
Germanium (Ge) max. 0.05
Potassium (K) max. 0.1
Lithium (Li) max. 0.01
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.01
Molybdenum (Mo) max. 0.02
Sodium (Na) max. 0.5
Nickel (Ni) max. 0.05
Lead (Pb) max. 0.05
Strontium (Sr) max. 0.01
Titanium (Ti) max. 0.1
Thallium (Tl) max. 0.05
Vanadium (V) max. 0.01
Zinc (Zn) max. 0.05
Zirconium (Zr) max. 0.1