Ácido sulfúrico 95.0-98.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
33273.A1
33273.D6
33273.A1EA
71
EUR
33273.A1
33273.D6
Ácido sulfúrico 95.0-98.0% ACS
Ácido sulfúrico
Purity: 95.0-98.0%
CAS No.: 7664-93-9
Molecular Formula: H2SO4
Formula Weight: 98.08
Physical Form: Liquid
Density: 1.84
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Acrid
Merck Reference: 14,8974
UN No.: 1830
MDL No.: MFCD00064589
Fórmula:
H₂SO₄ Ponto de ebulição: ∼335 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 3 °C Densidade: 1,84 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064589 Número CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8,II Merck Index: 14,8974 |