Print…
Ácido sulfúrico 96% 96%, extra_pure
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
133610010 133610025 133610011 133610026 133610250
ACRO133610010EA 48.5 EUR
ACRO133610010 ACRO133610025 ACRO133610011 ACRO133610026 ACRO133610250
Ácido sulfúrico 96% 96%, extra_pure
Ácido sulfúrico
Fórmula: H₂SO₄
Peso Molecular: 98.08 g/mol
Ponto de ebulição: ∼335 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 10 °C
Densidade: 1.83 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear liquid
Color scale ≤10 APHA
Titration with NaOH 95 to 98 %
Chloride (Cl) ≤0.5 ppm
Arsenic (As) ≤0.03 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm