Print…
Sulfato de sódio ≥98%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
28104.292EA 20.1 EUR
28104.292 28104.361 28104.460
Sulfato de sódio ≥98%, TECHNICAL
Sulfato de sódio
Fórmula: Na₂SO₄
Ponto de ebulição: 1429 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 888 °C
Densidade: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003504
Número CAS: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 98 %