Print…
Sulfato de sódio, Suprapur® para análise de traços, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.06647.0050 1.06647.0500
1.06647.0050EA 155 EUR
1.06647.0050 1.06647.0500
Sulfato de sódio, Suprapur® para análise de traços, Supelco®
Sulfato de sódio
Fórmula: Na₂SO₄
Ponto de ebulição: 1429 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 888 °C
Densidade: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003504
Número CAS: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 44.55 g/l (20 °C)
Melting Point 888 °C
Molar Mass 142.04 g/mol
Bulk Density 1400 - 1600 kg/m3
Density 2.70 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7 (200 g/l, H2O, 20 °C)