Print…
Sulfato de sódio, anidro, pó fino, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP, extra puro, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinônimos: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
1.06645.2500 1.06645.9025
1.06645.2500EA 482 EUR
1.06645.2500 1.06645.9025
Sulfato de sódio, anidro, pó fino, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP, extra puro, SAFC®
Sulfato de sódio
Fórmula: Na₂SO₄
Peso Molecular: 142.04 g/mol
Ponto de ebulição: 1429
Ponto de Fusão: 888
Densidade: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003504
Número CAS: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM