Sulfato de sódio, anidro ≥99.99% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.99%
CAS No.: 7757-82-6
Molecular Formula: Na2O4S
Formula Weight: 142.04
Physical Form: Powder/chunks
Density: 2.680
Refractive Index: 1.4840
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 884°
Merck Reference: 14,8680
MDL No.: MFCD00003504
Fórmula:
Na₂SO₄ Ponto de ebulição: 1429 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 884 °C Densidade: 2,680 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003504 Número CAS: 7757-82-6 EINECS: 231-820-9 Merck Index: 14,8680 |