Print…
Sulfato de lítio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
62613-1KG 62613-250G
SIAL62613-1KGEA 386 EUR
SIAL62613-1KG SIAL62613-250G
Sulfato de lítio, Sigma-Aldrich®
Sulfato de lítio
Fórmula: Li₂O₄S
Peso Molecular: 109.95 g/mol
Ponto de ebulição: 1377
Ponto de Fusão: 859
Densidade: 2.22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011086
Número CAS: 10377-48-7
EINECS: 233-820-4
Merck Index: 12,05569