Sulfato de lítio, anidro ≥99.99% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
44352.14
44352.22
44352.14EA
224
EUR
44352.14
44352.22
Sulfato de lítio, anidro ≥99.99% (baseado nos metais)
Sulfato de lítio
Purity: 99.99%
CAS No.: 10377-48-7
Molecular Formula: Li2SO4
Formula Weight: 109.94
Physical Form: Coarse Powder
Density: 2.22
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 845°
Merck Reference: 14,5541
MDL No.: MFCD00011086
Fórmula:
Li₂O₄S Ponto de ebulição: 1377 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 845 °C Densidade: 2,22 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011086 Número CAS: 10377-48-7 EINECS: 233-820-4 Merck Index: 14,5541 |