Print…
Sulfato de lítio, anidro ≥99.7% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
13404.30 13404.A1 13404.A7
13404.30EA 81.7 EUR
13404.30 13404.A1 13404.A7
Sulfato de lítio, anidro ≥99.7% (baseado em metais)
Sulfato de lítio
Purity: 99.7% CAS No.: 10377-48-7 Molecular Formula: Li2SO4 Formula Weight: 109.94 Physical Form: -40 Mesh Powder Density: 2.22 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 845° Merck Reference: 14,5541 MDL No.: MFCD00011086
Fórmula: Li₂O₄S
Peso Molecular: 109.95 g/mol
Ponto de ebulição: 1377
Ponto de Fusão: 845 °C
Densidade: 2.22
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011086
Número CAS: 10377-48-7
EINECS: 233-820-4
Merck Index: 14,5541