Sulfato de lítio hidrato ≥99.996% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
12983.06
12983.14
12983.06EA
61
EUR
12983.06
12983.14
Sulfato de lítio hidrato ≥99.996% (baseado em metais), Puratronic®
Sulfato de lítio hidrato
Purity: 99.996%
CAS No.: 10377-48-7
Molecular Formula: Li2O4S.xH2O
Formula Weight: 109.94(anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.06
Appearance: White
Melting Point: 130° -H2O
Merck Reference: 14,5541
MDL No.: MFCD00011086
Fórmula:
Li₂O₄S·xH₂O Peso Molecular: 109.9 g/mol (anhy) Ponto de Fusão: 130 °C (-H₂O) Densidade: 2.06 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011086 Número CAS: 10377-48-7 EINECS: 233-820-4 Merck Index: 14,5541 |