Print…
Sulfato de lítio, anidro 99%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
218322500 218320010 218320051 218320000
ACRO218322500EA 98.5 EUR
ACRO218322500 ACRO218320010 ACRO218320051 218320000.
Sulfato de lítio, anidro 99%, extra puro
Sulfato de lítio
Fórmula: Li₂O₄S
Peso Molecular: 109.95 g/mol
Ponto de ebulição: 1377
Ponto de Fusão: 859 °C
Densidade: 2.22 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011086
Número CAS: 10377-48-7
EINECS: 233-820-4
Merck Index: 12,05569
Encomendar
Appearance White Powder
Water ≤1 % (K.F.)
Titration after Ion exchange ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.01 %