Print…
Dissulfito de dissódio para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Meta-bissulfito de sódio
223070010 223075000 223070025
ACRO223070010EA 51.5 EUR
ACRO223070010 ACRO223075000 ACRO223070025
Dissulfito de dissódio para análise
Dissulfito de dissódio
Fórmula: Na₂S₂O₅
Peso Molecular: 190.11 g/mol
Ponto de Fusão: 150 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00167602
Número CAS: 7681-57-4
EINECS: 231-548-0
Merck Index: 12,08784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥58.5 % (SO2)
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %