Print…
Sulfito de sódio 95.0-100.5%, Purificado
Fornecedor: VWR Chemicals
28126.297EA 22.8 EUR
28126.297 28126.366 28126.460
Sulfito de sódio 95.0-100.5%, Purificado
Sulfito de sódio
Fórmula: Na₂SO₃
Ponto de Fusão: > 500 °C
Densidade: 2,63 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003503
Número CAS: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
ALCANCE: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Encomendar
Assay (at filling) 95.0 - 100.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm