Print…
Sulfito de sódio, anidro 95.0-100.5% Ph. Eur.
Fornecedor: VWR Chemicals
28125.294EA 46.2 EUR
28125.294 28125.363 28125.465
Sulfito de sódio, anidro 95.0-100.5% Ph. Eur.
Sulfito de sódio
Fórmula: Na₂SO₃
Ponto de Fusão: > 500 °C
Densidade: 2,63 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003503
Número CAS: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
ALCANCE: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Encomendar
Assay (at filling) 95.0 - 100.5 %
Appearance White/almost white powder
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Identification C Passes test
Solution S1 Passes test
Appearance of solution Passes test
S2O3 (Thiosulphate) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Se (Selenium) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 25 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Residual solvents Passes test